Kwas pirydyno-2,3-dikarboksylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Quinolinic acid
A11414.14
A11414.22
A11414.14EA
247
PLN
A11414.14
A11414.22
Kwas pirydyno-2,3-dikarboksylowy ≥99%
Kwas pirydyno-2,3-dikarboksylowy
Purity: 99%
CAS No.: 89-00-9
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: ca 188° dec.
Beilstein Reference: 137110
Merck Reference: 14,8073
MDL No.: MFCD00006295
Formuła:
C₇H₅NO₄ MW: 167.12 g/mol Temp. Wrzenia: 357 Temp. topnienia: ∼ 188 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006295 Numer CAS: 89-00-9 Numer WE (dawny EINECS): 201-874-8 Klasyfikacja Merck : 12,08258 |