Drukuj
Kwas pirydyno-2,3-dikarboksylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Quinolinic acid
131851000 131850250 131855000
ACRO131851000EA 371 PLN
ACRO131851000 ACRO131850250 ACRO131855000
Kwas pirydyno-2,3-dikarboksylowy 99%
Kwas pirydyno-2,3-dikarboksylowy
Formuła: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 357
Temp. topnienia: 188…190 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006295
Numer CAS: 89-00-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-874-8
Klasyfikacja Merck : 12,08258
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
Phosphate (PO4) ≤1.0 ppm
Sulfate (SO4) ≤1.0 ppm
Silicate (as SiO2) ≤0.01 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.01 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test
Conductivity 2.0 x 10-6 ohm-1 cm-1