Drukuj
Kwas 6-hydroksynikotynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 6-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
128759-100G 128759-25G
SIAL128759-100GEA 951 PLN
SIAL128759-100G SIAL128759-25G
Kwas 6-hydroksynikotynowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 6-hydroksynikotynowy
Formuła: C₆H₅NO₃
Temp. topnienia: 304…306 °C
Numer MDL: MFCD00006277
Numer CAS: 5006-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 225-682-9