Drukuj
Kwas 6-hydroksynikotynowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A15802.06 A15802.14 A15802.22
A15802.06EA 189 PLN
A15802.06 A15802.14 A15802.22
Kwas 6-hydroksynikotynowy ≥98%
Kwas 6-hydroksynikotynowy
Formuła: C₆H₅NO₃
Temp. topnienia: 314…316 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006277
Numer CAS: 5006-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 225-682-9