Drukuj
Kwas 2-hydroksynikotynowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 1,2-Dihydro-2-oxonicotinic acid, 2-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
247220250 247221000
ACRO247220250EA 263 PLN
ACRO247220250 ACRO247221000
Kwas 2-hydroksynikotynowy 98%
Kwas 2-hydroksynikotynowy
Formuła: C₆H₅NO₃
Temp. topnienia: 259…261 °C
Numer MDL: MFCD00010100
Numer CAS: 609-71-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-198-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 256 to 262 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %