Drukuj
Kwas 2-Aminonikotynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 2-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
A68300-25G A68300-5G
SIALA68300-25GEA 484 PLN
SIALA68300-25G SIALA68300-5G
Kwas 2-Aminonikotynowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-Aminonikotynowy
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 297 °C
Gęstość: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006318
Numer CAS: 5345-47-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-296-3