Kwas 2-Aminonikotynowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 2-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
A11195.14
A11195.06
A11195.22
A11195.14EA
990
PLN
A11195.14
A11195.06
A11195.22
Kwas 2-Aminonikotynowy ≥98%
Kwas 2-Aminonikotynowy
Purity: 98+%
CAS No.: 5345-47-1
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: ca 298° dec.
Beilstein Reference: 119031
Formuła:
C₆H₆N₂O₂ Gęstość: 1,545 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006318 Numer CAS: 5345-47-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-296-3 |