Drukuj
Kwas 2-Aminonikotynowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
104160050 104160250
ACRO104160050EA 211 PLN
ACRO104160050 ACRO104160250
Kwas 2-Aminonikotynowy 98%
Kwas 2-Aminonikotynowy
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 295…297 °C
Gęstość: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006318
Numer CAS: 5345-47-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-296-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %