Kwas izonikotynowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
Synonim:
Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00736.0005
8.00736.0250
8.00736.0005EA
144
PLN
8.00736.0005
8.00736.0250
Kwas izonikotynowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas izonikotynowy
Formuła:
C₆H₅NO₂ Temp. Wrzenia: 396 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 315…319 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006429 Numer CAS: 55-22-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-228-2 Klasyfikacja Merck : 13,05206 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hill Formula | C₆H₅NO₂ |
Molar Mass | 123.11 g/mol |
Boiling point | 260 °C (20 hPa) |
Melting Point | 315 - 319 °C |
pH value | 3 - 4 (6 g/l, H₂O, 20 °C) (saturated solution) |
Bulk density | 500 kg/m³ |
Solubility | 6 g/l (20 °C) |
LD 50 oral | LD50 Rat 5000 mg/kg |
Storage class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 1 slightly water endangering |
R Phrase | R 36 |
S Phrase | S 22-24-26 |