Kwas izonikotynowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18109.0E
A18109.22
A18109.36
A18109.0EEA
3800
PLN
A18109.0E
A18109.22
A18109.36
Kwas izonikotynowy ≥99%
Kwas izonikotynowy
Purity: 99%
CAS No.: 55-22-1
Molecular Formula: C6H5NO2
Formula Weight: 123.11
pH: 3.0-4.0
Melting Point: ca 310° subl.
Boiling Point: 260°/15mm
Beilstein Reference: 109599
Merck Reference: 14,5187
MDL No.: MFCD00006429
Formuła:
C₆H₅NO₂ Temp. Wrzenia: 260 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: ∼ 310 °C (subl.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006429 Numer CAS: 55-22-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-228-2 Klasyfikacja Merck : 14,5187 |