Drukuj
Kwas izonikotynowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
122591000 122595000 122590025
ACRO122591000EA 230 PLN
ACRO122591000 ACRO122595000 ACRO122590025
Kwas izonikotynowy 99%
Kwas izonikotynowy
Formuła: C₆H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 260 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 310…315 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006429
Numer CAS: 55-22-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-228-2
Klasyfikacja Merck : 13,05206
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -190° to -204° (20°C, 589 nm) (c=2,acetone)