Drukuj
kwas nikotynowy (Niacin), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
MQ200
N4126-100G N4126-1KG N4126-500G N4126-5G
SIALN4126-100GEA 288 PLN
SIALN4126-100G SIALN4126-1KG SIALN4126-500G SIALN4126-5G
kwas nikotynowy (Niacin), Sigma-Aldrich®
kwas nikotynowy (Niacin)
Formuła: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 258
Temp. topnienia: 142
Gęstość: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 193
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006391
Numer CAS: 59-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-441-0
Klasyfikacja Merck : 13,06552