Drukuj
kwas nikotynowy (Niacin) zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
MQ200
8.18714.0100 8.18714.1000
8.18714.0100EA 135 PLN
8.18714.0100 8.18714.1000
kwas nikotynowy (Niacin) zS, Sigma-Aldrich®
kwas nikotynowy (Niacin)
Formuła: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 258
Temp. topnienia: 142
Gęstość: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 193
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006391
Numer CAS: 59-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-441-0
Klasyfikacja Merck : 13,06552
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 18 g/l (20 °C)
Melting Point 236.6 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
Flash Point 193 °C
Density 1.47 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (18 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C Dust