Drukuj
kwas nikotynowy (Niacin)
Dostawca: PanReac AppliChem
Uwaga
A0963.0100 A0963.0250
APPCA0963.0100EA 165 PLN
APPCA0963.0100 APPCA0963.0250
kwas nikotynowy (Niacin)
kwas nikotynowy (Niacin)
Formuła: C₆H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 258 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 142 °C
Gęstość: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006391
Numer CAS: 59-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-441-0
Klasyfikacja Merck : 13,06552