kwas nikotynowy (Niacin) 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
Purity: 99%
CAS No.: 59-67-6
Molecular Formula: C6H5NO2
Formula Weight: 123.11
Flash Point: 293°(559°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.4
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 2.7
Melting Point: 236-239°
Beilstein Reference: 109591
Merck Reference: 14,6525
MDL No.: MFCD00006391
Vitamin of the B complex with hypolipidemic properties occurring in various animal and plant tissues. Required by the body for the formation of coenzymes NAD and NADP
Formuła:
C₆H₅NO₂ MW: 123.11 g/mol Temp. Wrzenia: 258 Temp. topnienia: 236…239 °C Gęstość: 1.4 Temp. Zapłonu: 293 °C (559 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006391 Numer CAS: 59-67-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-441-0 Klasyfikacja Merck : 13,06552 |