Drukuj
kwas nikotynowy (Niacin), meetSpec_Ph.Eur.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
380325000 380320025
ACRO380325000EA 451 PLN
ACRO380325000 ACRO380320025
kwas nikotynowy (Niacin), meetSpec_Ph.Eur.
kwas nikotynowy (Niacin)
Formuła: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 258
Temp. topnienia: 236…239 °C
Temp. Zapłonu: 193
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006391
Numer CAS: 59-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-441-0
Klasyfikacja Merck : 13,06552
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 234 to 240 °C
Loss on drying ≤1.0 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (in water) Sparingly soluble
Related substances Passes test
Titration with NaOH 99.5 to 100.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm