Drukuj
kwas nikotynowy (Niacin) 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
128290050 128291000 128295000 128290025 128290100
ACRO128290050EA 178 PLN
ACRO128290050 ACRO128291000 ACRO128295000 ACRO128290025 ACRO128290100
kwas nikotynowy (Niacin) 99.5%
kwas nikotynowy (Niacin)
Formuła: C₆H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 258 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 236…239 °C
Gęstość: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 193 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006391
Numer CAS: 59-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-441-0
Klasyfikacja Merck : 13,06552
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 234 to 240 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 1 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99.4 %