Kwas pikolinowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14749.14
A14749.22
A14749.36
A14749.14EA
188
PLN
A14749.14
A14749.22
A14749.36
Kwas pikolinowy ≥99%
Kwas pikolinowy
Purity: 99%
CAS No.: 98-98-6
Molecular Formula: C6H5NO2
Formula Weight: 123.11
Flash Point: 139°(232°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 109595
Merck Reference: 14,7403
MDL No.: MFCD00006293
Formuła:
C₆H₅NO₂ Temp. Wrzenia: 293 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 135…139 °C Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 139 °C (232 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006293 Numer CAS: 98-98-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-719-7 Klasyfikacja Merck : 14,7403 |