Izonikotynian metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
B23263.14
B23263.22
B23263.36
AB132158.0500
B23263.14EA
252
PLN
B23263.14
B23263.22
B23263.36
ABCRAB132158.0500
Izonikotynian metylu ≥98%
Izonikotynian metylu
Purity: 98%
CAS No.: 2459-09-8
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.5135
Odour: Characteristic
Melting Point: 8-8.5°
Boiling Point: 207-209°
MDL No.: MFCD00006427
Formuła:
C₇H₇NO₂ MW: 137.14 g/mol Temp. Wrzenia: 207…209 °C Temp. topnienia: 8…8.5 °C Gęstość: 1.016 Temp. Zapłonu: 82 °C (180 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00006427 Numer CAS: 2459-09-8 Numer WE (dawny EINECS): 219-456-8 |