Drukuj
Izonikotynian metylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
127061000 127065000
ACRO127061000EA 436 PLN
ACRO127061000 ACRO127065000
Izonikotynian metylu 98%
Izonikotynian metylu
Formuła: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 207
Temp. topnienia: 8.5 °C
Gęstość: 1.161 g/cm³
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006427
Numer CAS: 2459-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 219-546-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % Diethyl carbonate
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %