Izonikotynian etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Picolinic acid ethyl ester, 4-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Pyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-pyridinecarboxylate, Isonicotinic acid ethyl ester
L03010.22
L03010.36
L03010.22EA
381
PLN
L03010.22
L03010.36
Izonikotynian etylu ≥98%
Izonikotynian etylu
Purity: 98%
CAS No.: 1570-45-2
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5010
Odour: Characteristic
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 122942
Merck Reference: 14,5187
MDL No.: MFCD00006428
Formuła:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Temp. Wrzenia: 220 °C Gęstość: 1.008 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006428 Numer CAS: 1570-45-2 Numer WE (dawny EINECS): 216-379-2 Klasyfikacja Merck : 13,05206 |