Drukuj
kwas 3-pirydynokarboksylowy, ester metylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
72420-100G 72420-500G
SIAL72420-100GEA 203 PLN
SIAL72420-100G SIAL72420-500G
kwas 3-pirydynokarboksylowy, ester metylowy, Sigma-Aldrich®
kwas 3-pirydynokarboksylowy, ester metylowy
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 209 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 39 °C
Gęstość: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Numer MDL: MFCD00006388
Numer CAS: 93-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-261-8
Klasyfikacja Merck : 12,06174