Drukuj
kwas 3-pirydynokarboksylowy, ester metylowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.9010
8.18713.0100EA 420 PLN
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.9010
kwas 3-pirydynokarboksylowy, ester metylowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas 3-pirydynokarboksylowy, ester metylowy
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 209 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 39 °C
Gęstość: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006388
Numer CAS: 93-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-261-8
Klasyfikacja Merck : 12,06174
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 39 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (25 °C)
Flash Point 95 °C