Niktynian etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-pyridinecarboxylate, Pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-Picolinic acid ethyl ester, Nicotinic acid ethyl ester
L03215.22
L03215.36
L03215.22EA
247
PLN
L03215.22
L03215.36
Niktynian etylu ≥99%
Niktynian etylu
Purity: 99%
CAS No.: 614-18-6
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Characteristic
Melting Point: 8-9°
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 122937
MDL No.: MFCD00006389
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 223…224 °C Temp. topnienia: 8…9 °C Gęstość: 1,107 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006389 Numer CAS: 614-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-370-7 |