Drukuj
isoniazid, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
I3377-250G I3377-50G I3377-5G
I3377-250GEA 837 PLN
I3377-250G I3377-50G I3377-5G
isoniazid, Supelco®
isoniazid
Formuła: C₆H₇N₃O
MW: 137.14 g/mol
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006426
Numer CAS: 54-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-214-6
Klasyfikacja Merck : 13,05205
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4d8d457734ee774427c90f9c93b5a333d84481d&vid=f4d8d457734ee774427c90f9c93b5a333d84481d&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cb74e9609cb47084b41065561f23105238fafae&vid=9cb74e9609cb47084b41065561f23105238fafae&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=007effce2e20ff4f0c11b07dd55021ebc2891210&vid=007effce2e20ff4f0c11b07dd55021ebc2891210&prid=web&clid=SAPDAM