Drukuj
isoniazid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06753.0100 8.06753.7000
8.06753.0100EA 234 PLN
8.06753.0100 8.06753.7000
isoniazid for synthesis, Sigma-Aldrich®
isoniazid
Formuła: C₆H₇N₃O
MW: 137.14 g/mol
Temp. topnienia: 169…172 °C
Gęstość: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006426
Numer CAS: 54-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-214-6
Klasyfikacja Merck : 13,05205
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 172 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Flash Point 250 °C
pH 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)