isoniazid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10583.0B
A10583.18
A10583.22
A10583.36
A10583.0BEA
1800
PLN
A10583.0B
A10583.18
A10583.22
A10583.36
isoniazid ≥98%
isoniazid
Purity: 98+%
CAS No.: 54-85-3
Molecular Formula: C6H7N3O
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 169-174°
Beilstein Reference: 119374
Merck Reference: 14,5186
MDL No.: MFCD00006426
Formuła:
C₆H₇N₃O Temp. topnienia: 169…174 °C Gęstość: 1,42 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006426 Numer CAS: 54-85-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-214-6 Klasyfikacja Merck : 14,5186 |