Drukuj
Izonikotynonitryl 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Pyridinecarbonitrile, Pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyanopyridine
110871000 110875000 110870025 110870250
ACRO110871000EA 163 PLN
ACRO110871000 ACRO110875000 ACRO110870025 ACRO110870250
Izonikotynonitryl 98%
Izonikotynonitryl
Formuła: C₆H₄N₂
MW: 104.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 196 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 77…81 °C
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006417
Numer CAS: 100-48-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-856-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %