Drukuj
Nikotynonitryl 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Pyridinecarbonitrile, 3-Cyanopyridine, Pyridine-3-carbonitrile
110860050 110861000 110865000 110860025
ACRO110860050EA 136 PLN
ACRO110860050 ACRO110861000 ACRO110865000 ACRO110860025
Nikotynonitryl 98%
Nikotynonitryl
Formuła: C₆H₄N₂
Temp. Wrzenia: 206,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 47…51 °C
Gęstość: 1,159 g/cm³
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00087130
Numer CAS: 100-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-863-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white to yellow Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %