Drukuj
Pirydyno-2-karbonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
C94602-100G C94602-500G C94602-5G
SIALC94602-100GEA 170 PLN
SIALC94602-100G SIALC94602-500G SIALC94602-5G
Pirydyno-2-karbonitryl, Sigma-Aldrich®
Pirydyno-2-karbonitryl
Formuła: C₆H₄N₂
Temp. Wrzenia: 212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 26…28 °C
Gęstość: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006218
Numer CAS: 100-70-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-880-3