3-Chloro-2-hydroksypirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20027.03
L20027.06
L20027.14
L20027.03EA
214
PLN
L20027.03
L20027.06
L20027.14
3-Chloro-2-hydroksypirydyna ≥97%
3-Chloro-2-hydroksypirydyna
Purity: 97%
CAS No.: 13466-35-8
Molecular Formula: C5H4ClNO
Formula Weight: 129.55
Melting Point: 180-182°
Beilstein Reference: 109845
Formuła:
C₅H₄ClNO Temp. topnienia: 180…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01646109 Numer CAS: 13466-35-8 |