2-Chloro-3-hydroksypirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-3-pyridinol
A11376.14
A11376.22
A11376.14EA
1050
PLN
A11376.14
A11376.22
2-Chloro-3-hydroksypirydyna ≥98%
2-Chloro-3-hydroksypirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 6636-78-8
Molecular Formula: C5H4ClNO
Formula Weight: 129.55
Melting Point: 168-172°
Beilstein Reference: 2216
Formuła:
C₅H₄ClNO MW: 129.55 g/mol Temp. Wrzenia: 212 Temp. topnienia: 168…172 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006235 Numer CAS: 6636-78-8 Numer WE (dawny EINECS): 229-635-3 |