Drukuj
2-Chloro-3-nitropirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
C61607-25G C61607-5G
SIALC61607-25GEA 353 PLN
SIALC61607-25G SIALC61607-5G
2-Chloro-3-nitropirydyna, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-nitropirydyna
Formuła: C₅H₃ClN₂O₂
Temp. Wrzenia: 260 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 99…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006232
Numer CAS: 5470-18-8
Numer WE (dawny EINECS): 226-799-8