4-Amino-3,5-dichloropirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24725.06
B24725.14
B24725.06EA
259
PLN
B24725.06
B24725.14
4-Amino-3,5-dichloropirydyna ≥98%
4-Amino-3,5-dichloropirydyna
Purity: 98+%
CAS No.: 22889-78-7
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 120547
Formuła:
C₅H₄Cl₂N₂ Temp. topnienia: 159…163 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00125023 Numer CAS: 22889-78-7 Numer WE (dawny EINECS): 245-304-6 |