4-Amino-2-chloropirydna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-4-aminopyridine
B22098.06
B22098.14
B22098.06EA
522
PLN
B22098.06
B22098.14
4-Amino-2-chloropirydna 98%
4-Amino-2-chloropirydna
Purity: 98%
CAS No.: 14432-12-3
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Odour: Unpleasant
Melting Point: 91-94°
Boiling Point: 153°/5mm
Beilstein Reference: 108671
MDL No.: MFCD00060089
Formuła:
C₅H₅ClN₂ Temp. Wrzenia: 153 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 91…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060089 Numer CAS: 14432-12-3 Numer WE (dawny EINECS): 238-403-0 |