Drukuj
4-Amino-2-chloropirydna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-4-aminopyridine
345450050 345450250 345451000
ACRO345450050EA 328 PLN
ACRO345450050 ACRO345450250 ACRO345451000
4-Amino-2-chloropirydna 97%
4-Amino-2-chloropirydna
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 92…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060089
Numer CAS: 14432-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 238-403-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %