Drukuj
3-Amino-2-chloropirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Chloro-3-pyridylamine, 2-Chloropyridin-3-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A46900-10G A46900-50G
SIALA46900-10GEA 174 PLN
SIALA46900-10G SIALA46900-50G
3-Amino-2-chloropirydyna, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2-chloropirydyna
Formuła: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 263
Temp. topnienia: 78…79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006238
Numer CAS: 6298-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 228-572-9