2-Amino-6-chloropyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridin-2-amine
L19836.06
L19836.03
L19836.14
L19836.06EA
630
PLN
L19836.06
L19836.03
L19836.14
2-Amino-6-chloropyridine 98%
2-Amino-6-chloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 45644-21-1
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 108669
Formuła:
C₅H₅ClN₂ Temp. topnienia: 69…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00234068 Numer CAS: 45644-21-1 |