2-Amino-5-chloropirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Chloropyridin-2-amine, 5-Chloro-2-pyridylamine
A12063.14
A12063.22
A12063.36
A12063.14EA
352
PLN
A12063.14
A12063.22
A12063.36
2-Amino-5-chloropirydyna 98%
2-Amino-5-chloropirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 1072-98-6
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 135-138°
Boiling Point: 127-129°/21mm
Beilstein Reference: 108735
MDL No.: MFCD00006324
Formuła:
C₅H₅ClN₂ Temp. Wrzenia: 127…129 °C (21 mmHg) Temp. topnienia: 135…138 °C Gęstość: 1,514 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 160 °C (320 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006324 Numer CAS: 1072-98-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-020-4 |