Drukuj
2-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
159380050 159380250 159381000
ACRO159380050EA 72 PLN
ACRO159380050 ACRO159380250 ACRO159381000
2-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
2-Amino-3,5-dichloropyridine
Formuła: C₅H₄Cl₂N₂
Temp. topnienia: 80…82 °C
Numer MDL: MFCD00006313
Numer CAS: 4214-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-143-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Acid insoluble substances ≤0.05 % (in HCl)