2-Chloro-5-jodopirydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25271.03
B25271.06
B25271.14
B25271.03EA
246
PLN
B25271.03
B25271.06
B25271.14
2-Chloro-5-jodopirydyna ≥98%
2-Chloro-5-jodopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 69045-79-0
Molecular Formula: C5H3ClIN
Formula Weight: 239.44
Melting Point: 95-98°
Beilstein Reference: 108889
Formuła:
C₅H₃ClIN Temp. topnienia: 95…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01863635 Numer CAS: 69045-79-0 |