Drukuj
2-Chloro-5-jodopirydyna 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
379070010 379070050 379070250
ACRO379070010EA 262 PLN
ACRO379070010 ACRO379070050 ACRO379070250
2-Chloro-5-jodopirydyna 98+%
2-Chloro-5-jodopirydyna
Formuła: C₅H₃ClIN
Temp. topnienia: 96…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863635
Numer CAS: 69045-79-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.0 %