Drukuj
2-Chloro-4-iodopyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
378420050 378420250
ACRO378420050EA 268 PLN
ACRO378420050 ACRO378420250
2-Chloro-4-iodopyridine 98%
2-Chloro-4-iodopyridine
Formuła: C₅H₃ClIN
MW: 239.44 g/mol
Temp. topnienia: 41…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861983
Numer CAS: 153034-86-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown-yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥97.5 %