Drukuj
Kwas 6-chloronikotynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
156353-100G 156353-25G 156353-5G
SIAL156353-100GEA 2660 PLN
SIAL156353-100G SIAL156353-25G SIAL156353-5G
Kwas 6-chloronikotynowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 6-chloronikotynowy
Formuła: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 284
Temp. topnienia: 188…189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006241
Numer CAS: 5326-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 226-201-5