Kwas 6-chloronikotynowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15620.06
A15620.14
A15620.22
A15620.06EA
307
PLN
A15620.06
A15620.14
A15620.22
Kwas 6-chloronikotynowy ≥99%
Kwas 6-chloronikotynowy
Purity: 99%
CAS No.: 5326-23-8
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: ca 192° dec.
Beilstein Reference: 115993
Formuła:
C₆H₄ClNO₂ Temp. Wrzenia: 284 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006241 Numer CAS: 5326-23-8 Numer WE (dawny EINECS): 226-201-5 |