Drukuj
Kwas 6-chloronikotynowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
168690050 168690250 168691000
ACRO168690050EA 205 PLN
ACRO168690050 ACRO168690250 ACRO168691000
Kwas 6-chloronikotynowy 99%
Kwas 6-chloronikotynowy
Formuła: C₆H₄ClNO₂
Temp. Wrzenia: 284 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 186…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006241
Numer CAS: 5326-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 226-201-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %