Drukuj
Kwas 2-chloronikotynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
150339-10G 150339-50G
SIAL150339-10GEA 184 PLN
SIAL150339-10G SIAL150339-50G
Kwas 2-chloronikotynowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-chloronikotynowy
Formuła: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 284
Temp. topnienia: 181
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006236
Numer CAS: 2942-59-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-937-0