Kwas 2-chloronikotynowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
A17082.09
A17082.18
A17082.30
A17082.09EA
239
PLN
A17082.09
A17082.18
A17082.30
Kwas 2-chloronikotynowy ≥99%
Kwas 2-chloronikotynowy
Purity: 99%
CAS No.: 2942-59-8
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: ca 180° dec.
Beilstein Reference: 119023
Formuła:
C₆H₄ClNO₂ MW: 157.56 g/mol Temp. Wrzenia: 284 Temp. topnienia: ∼ 180 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006236 Numer CAS: 2942-59-8 Numer WE (dawny EINECS): 220-937-0 |