2-Chloronikotynonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14818.06
A14818.14
A14818.22
A14818.06EA
249
PLN
A14818.06
A14818.14
A14818.22
2-Chloronikotynonitryl ≥98%
2-Chloronikotynonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 6602-54-6
Molecular Formula: C6H3ClN2
Formula Weight: 138.56
Melting Point: 105-109°
Boiling Point: 112°/1mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00014628
Formuła:
C₆H₃ClN₂ Temp. Wrzenia: 112 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 105…109 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014628 Numer CAS: 6602-54-6 Numer WE (dawny EINECS): 229-550-1 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |