Drukuj
2-Chloronikotynonitryl 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
352080010 352080050 352080250
ACRO352080010EA 131 PLN
ACRO352080010 ACRO352080050 ACRO352080250
2-Chloronikotynonitryl 98%
2-Chloronikotynonitryl
Formuła: C₆H₃ClN₂
Temp. Wrzenia: 112 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 107…109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014628
Numer CAS: 6602-54-6
Numer WE (dawny EINECS): 229-550-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥97.5 %